Merck
T80489
Sigma-Aldrich
トリメチルスルホニウムヨージド
98%
別名:
Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3S(I)
CAS番号:
分子量:
204.07
Beilstein:
3555192
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
215-220 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化トリメチルスルホニウムは、有機合成におけるメチル化剤として一般的に使用されます。
アプリケーション
強塩基処理により、ジメチルスルホニウムメチリドが生成され、ケトンのカルボニル基とその場で反応してエポキシドまたはアリルアルコールを生成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T80489-VAR:
T80489-25G:4548174002025
T80489-BULK:
T80489-100G:4548174002018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Castejon et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(25), 6092-6097 (2001-06-21)
The reaction of ammonia and pyridine with trimethylsulfonium ion has been studied in gas phase and solution. Density functional theory at the B3LYP/6-31+G level was used to describe the energy changes along the reaction coordinate in the gas phase, and
Yasuyuki Ishida et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3296-3299 (2009-02-19)
Reaction efficiencies of two organic alkalis, tetramethylammonium hydroxide (TMAH) and trimethylsulfonium hydroxide (TMSH), with lipids during thermally assisted hydrolysis and methylation (THM) were examined focusing on (1) the types of lipids and (2) degree of unsaturation of fatty acid moieties.
Jörg Schönherr
Pest management science, 58(4), 343-351 (2002-04-27)
Penetration of glyphosate salts across isolated poplar (Populus canescens (Aiton) Sm) cuticular membranes (CM) was studied using Na+, K+, NH4+, trimethylsulfonium+ (TMS) and isopropylamine+ (IPA) as cations. After droplet drying, humidity over the salt residues on the outer surfaces of
K D Müller et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie : international journal of medical microbiology, 274(2), 174-182 (1990-11-01)
Gas-liquid chromatography of cellular fatty acids is a useful tool for the identification of bacteria. Derivatization of bacterial fatty acids to methyl esters by conventional techniques is usually time-consuming and complicated. A new one-step technique using trimethyl-sulfonium hydroxide allows the
C Díez et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 244-253 (2006-06-20)
In this study, an orthogonal array design was applied to know the way different parameters affected the derivatization of some herbicides that are commonly applied in the soils. Herbicides formulated as esters have been reported to rapidly hydrolyse, in contact