Merck
92732
Supelco
トリメチルスルホニウム水酸化物 溶液
~0.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
別名:
TMSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3S(OH)
CAS番号:
分子量:
94.18
Beilstein:
3910286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
包装
pkg of 10 × 1 mL
濃度
~0.25 M in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
詳細
トリメチルスルホニウム・ヒドロキシド(TMSH)はメチル化剤です。トリメチルスルホニウムヨージドをメタノールと水に溶解し、酸化銀で処理することよって得られます。
アプリケーション
TMSH溶液は、熱分解-ガスクロマトグラフィー-質量分析計法を使用してミルク検体中の脂肪酸を測定する応用において、誘導体を作成するために使用されています。
その他情報
求核物質(例えばカルボン酸、アルコ-ル、チオ-ル、N-複素環)のメチル化に用いる試薬です。プレカラムでグリセリドのエステル交換反応が生じることにより、酸がGC用に急速に誘導体化されます
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92732-10ML:4548173183459
92732-BULK:
92732-10X1ML:4548173292151
92732-VAR:
92732-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raimund Nagel et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(36), 7566-7571 (2017-09-01)
Bacteria can produce gibberellin plant hormones. While the bacterial biosynthetic pathway is similar to that of plants, the individual enzymes are very distantly related and arose via convergent evolution. The cytochromes P450 (CYPs) that catalyze the multi-step oxidation of the
Lidia Lipińska et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 10(2), 186-200 (2017-11-08)
The antifungal activity of Lactobacillus pentosus ŁOCK 0979 depends both on the culture medium and on the fungal species. In the control medium, the strain exhibited limited antagonistic activity against indicator food-borne molds and yeasts. However, the supplementation of the
K. Yamauchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 638-638 (1979)
Narges Yazdekhasti et al.
Molecular nutrition & food research, 60(2), 358-368 (2015-10-27)
The protective effect of fish consumption on the cardiovascular system has primarily been ascribed to n-3 fatty acids, but data investigating the vascular effects of fish protein consumption are scarce. This study aimed to investigate the vascular impact of fish
Marco Beccaria et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(30), 7987-7996 (2018-10-30)
Gas chromatography (GC) coupled with electron ionization (EI) mass spectrometry (MS) is a well-established technique for the analysis of volatile and semi-volatile compounds. The main advantage is the highly repeatable fragmentation of the compounds into the ion source, generating intense