Merck
T80500
Sigma-Aldrich
トリメチルスルホキソニウムヨージド
98%
別名:
Iodotrimethyloxosulfur, S,S,S-トリメチルスルホキソニウムヨージド, Trimethyl(oxo)-λ6-sulfanylium iodide, Trimethylsulfoxonium iodide (7CI), トリメチルオキソスルホニウムヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3S(I)O
CAS番号:
分子量:
220.07
Beilstein:
3595854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[I-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
強塩基で処理するとイリドを生成し、ケトンやアルデヒドのカルボニル基に付加してエポキシドを与えます。また、α,β-不飽和エステルの二重結合に優先的に付加して、シクロプロピルエステルを与えます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T80500-100G:4548174002032
T80500-500G:4548174002056
T80500-25G:4548174002049
T80500-BULK:
T80500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 5067-5067 (1993)
Tetrahedron, 48, 5089-5089 (1992)
W T Ashton et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(11), 2103-2112 (1992-05-29)
A series of transition-state analogues having heterocyclythio C-termini has been synthesized and evaluated for inhibition of human renin. Addition of mercaptoheterocycles to a chiral Boc-amino epoxide intermediate led, after several steps, to the target [(2R,3S)-3-(BocPheHis-amino)-4-cyclohexyl-2-hydroxy-1-butyl]thio derivatives. Oxidation of the thioether
Optical phonons, crystal-field transitions, and europium luminescence-excitation processes in Eu2BaCoO5: Experiment and theory.
Taboada et al.
Physical review. B, Condensed matter, 50(13), 9157-9168 (1994-10-01)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3148-3148 (1993)