Merck
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium methyl sulfate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3S(OSO3CH3)
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
92-94 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303593-25G:
303593-100G:
303593-VAR:
303593-BULK:
303593-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)