Merck
273619
Sigma-Aldrich
1′,3′-ジヒドロ-1′,3′,3′-トリメチル-6-ニトロスピロ[2H-1-ベンゾピラン-2,2′-(2H)-インドール]
98%
別名:
1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indole], 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitrobenzopyrylospiran; 1′,3′,3′-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O3
CAS番号:
分子量:
322.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
179-180 °C (lit.)
λmax
242 nm in ethanol
SMILES記法
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H18N2O3/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)20(3)19(18)11-10-13-12-14(21(22)23)8-9-17(13)24-19/h4-12H,1-3H3
InChI Key
PSXPTGAEJZYNFI-UHFFFAOYSA-N
詳細
1′,3′-ジヒドロ-1′,3′,3′-トリメチル-6-ニトロスピロ(2H-1-ベンゾピラン-2,2′-(2H)-インドール)(NitroBIPS)は、ベンゾピラン部分に6つのニトロ基を有する光発色性生体適合性スピロピラン分子です。それぞれ、紫外領域と可視領域に吸収ピークを示す、無色のロイコスピロピラン型(SP)と有色のトランス-メロシアニン型(MC)があります。NitroBIPSはその他のスピロピラン分子より量子収量が高く、さまざまな溶媒に溶けます。
アプリケーション
NitroBIPSは、電界紡糸によってポリ(ビニルアルコール)(PVA)に取り込まれ、PVA - スピロピランナノ繊維を形成できる光発色性色素として使用されます。光学データ保存用途に有用な光応答性挙動を示します。液晶をドープし、二重応答性を有して電気流体力学的不安定性(EHDI)の開始を可能にする有色光散乱装置を開発するのに使用できます。NitroBIPSを添加することにより透明度を100%から16%に変更できるため、スマートウィンドウ用途に使用可能なしゃへい化が提供されます。せん断強度を7倍向上させ、ガラス基板上へのポリスチレン(PS)の付着性を改善するためにも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
273619-1G:
273619-250MG:
273619-VAR:
273619-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Photophysics, photochemistry, kinetics, and mechanism of the photochromism of 6'-nitroindolinospiropyran.
Lenoble C and Becker RS
The Journal of Physical Chemistry, 90(1), 62-65 (1986)
Spiropyrans and spirooxazines for memories and switches.
Berkovic G, et al.
Chemical Reviews, 100(5), 1741-1754 (2000)
Excited-state dynamics of spiropyran-derived merocyanine isomers.
Wohl CJ and Kuciauskas D
The Journal of Physical Chemistry B, 109(47), 22186-22191 (2005)
Photochromism of nitrospiropyrans: effects of structure, solvent and temperature.
Gorner H.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(3), 416-423 (2001)
M J Jozwiakowski et al.
Pharmaceutical research, 4(5), 398-401 (1987-10-01)
The title compound (6-NO2-BIPS) is adsorptiochromic, becoming colored upon adsorption to a polar surface. Powders of 6-NO2-BIPS adsorbed to silica gel or silicic acid are suspended in glycerin, and the absorption spectrum of the adsorbate is recorded by conventional absorption
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.