Merck
146498
Sigma-Aldrich
トリメチルスズクロリド
別名:
クロロトリメチルスタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SnCl
CAS番号:
分子量:
199.27
Beilstein:
3535111
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
crystals
品質水準
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES記法
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化トリメチルスズは、各種有機スタンナン合成用のトリメチルスタニル基を基板上に移動させる際に、広く使用されている有機スズ試薬です。この試薬から誘導されたトリメチルスタニル化合物は、パラジウム触媒スティルカップリング反応で広く使用されています。
アプリケーション
塩化トリメチルスズは、トリメチルスズ水素化物、シアン化物、メトキシド、アジドおよびリチウム化合物を合成する前駆体として使用できます。
また、以下を調製する試薬としても使用できます。
  • 金属交換反応を介した有機銅化合物との反応による有機トリメチルスズ誘導体。
  • 塩化ベンゾイルとのパラジウム触媒カップリング反応によるアセトフェノン。
  • キラル体のアレニルチタンで処理した光学活性プロパルギルトリメチルスタンナン。
  • トリメチルスタニル求核剤として。これはSN2反応、SRN1反応およびハロゲン金属交換によるSn-C結合の形成に適用できます。
  • NaBH3CNおよび触媒量のAIBNの存在下で、ラジカル媒介性炭素環化反応を介した、不活性化したジエンまたはトリエンとの反応による炭素環。
Me3SnClは、不斉アリルアルキル化反応におけるルイス酸触媒としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
146498-BULK:
146498-50G:4548173105673
146498-1KG:
146498-10G:4548173105666
146498-5G:4548173105680
146498-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-catalyzed coupling of tetraorganotin compounds with aryl and benzyl halides. Synthetic utility and mechanism.
Milstein D and Stille J K
Journal of the American Chemical Society, 101(17), 4992-4998 (1979)
Replacing alkoxy groups with alkylthienyl groups: a feasible approach to improve the properties of photovoltaic polymers.
Huo H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(41), 9697-9702 (2011)
Chlorotrimethylstannane
Yoshinori Yamamoto, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
Chlorotrimethylstannane.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Yu Xi et al.
Journal of pineal research, 67(3), e12596-e12596 (2019-07-25)
Trimethyltin chloride (TMT) is a potent neurotoxin that causes neuroinflammation and neuronal cell death. Melatonin is a well-known anti-inflammatory agent with significant neuroprotective activity. Male C57BL/6J mice were intraperitoneally injected with a single dose of melatonin (10 mg/kg) before exposure to TMT (2.8 mg/kg, ip). Thereafter, the mice received