Merck
T50202
Sigma-Aldrich
トリブチルスズクロリド
96%
別名:
TBTC, トリブチル塩化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SnCl
CAS番号:
分子量:
325.51
Beilstein:
3535715
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化トリブチルスズ(Bu3SnClまたはトリn-ブチルスタナン)は、下記の用途で試薬として使用することができる有機スズ化合物です:
  • ZnまたはCd触媒存在下でフッ素化アルキル、フッ素化アリールまたはハロゲン化ビニルとのバルビエ型反応による、フッ素化スタナンの合成。
  • γ-ヒドロキシビニルスタナンおよびインドール-2-イルトリブチルスタナンの製造。
  • 有機ジルコニウムの有機スタナンへの変換。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T50202-VAR:
T50202-500G:4548173213286
T50202-5G:4548173213293
T50202-BULK:
T50202-100G:4548173213279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rita Jordão et al.
Environmental health perspectives, 123(8), 813-819 (2015-03-25)
The analysis of obesogenic effects in invertebrates is limited by our poor knowledge of the regulatory pathways of lipid metabolism. Recent data from the crustacean Daphnia magna points to three signaling hormonal pathways related to the molting and reproductive cycles
Fluorinated stannanes: Part 2. The stereospecific synthesis of fluorinated stannanes via a Barbier-type reaction between fluorinated halides and tributyltin chloride mediated by zinc or cadmium
Burton DJ and Jairaj V
Journal of Fluorine Chemistry, 126(5), 797-801 (2005)
Transmetalation from zirconium to tin: A facile preparation of organostannanes from organozirconiums
Kim S and Kim KH
Tetrahedron Letters, 36(21), 3725-3728 (1995)
A Route to the Preparation of γ -Hydroxyvinylstannanes
Lautens M and Huboux AH
Tetrahedron Letters, 31(22), 3105-3108 (1990)
Shin-Ichi Kitamura et al.
Marine pollution bulletin, 124(2), 835-838 (2017-02-23)
We investigated the effect of combined exposure to nodavirus infection and TBT on medaka (Oryzias latipes). Medaka larvae were infected by immersion in medium containing nodavirus at titers of 10