反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in diethyl ether
密度
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 3S-(Boc-アミノ)-2,4-ジメチル-2-ペンタノールおよびメチルtert-ブチル(S)-スルホキシド。
- メチルカリウムポリイミド(K-PIM-1)(MeMgBr)。
- 3(4R)-{3(2R,3S)-[4′-(1′-トリフェニルメチル)イミダゾール]-2-ブロモ-1-オキソブチル)-4-フェニル2-オキサゾリジノン
- ベンジル 2-(2-オキソプロピル)ピペリジン-1-カルボキシレート
- (R*, R*) 1-[1-(1-フェニルエチル)ピロリジン-2-イル]プロパン-2-オン)
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
189898-4X10ML:
189898-PZ:
189898-VAR:
189898-8L:4548173112022
189898-4X25ML:4548173309088
189898-18L:4548173112008
189898-50ML:4548173292700
189898-20L:
189898-18L-KL:
189898-100ML:4548173111995
189898-BULK:
189898-800ML:4548173112015
189898-18L-C:
189898-4X100ML:4548173341484