Merck
254363
Sigma-Aldrich
メチルマグネシウムヨージド 溶液
3.0 M in diethyl ether
別名:
Iodomethylmagnesium, Methylmagnesium iodine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3MgI
CAS番号:
分子量:
166.24
Beilstein:
1209226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in diethyl ether
密度
1.261 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルマグネシウムヨージド溶液は、次の用途で使用できます。
  • チタン(IV)アルコキシドおよびカルボン酸エステルで処理してcis-1,2-ジアルキルシクロプロパノールを調製するため。
  • ベンジルエーテルの立体特異的Ni触媒熊田クロスカップリング反応に使用。
  • 1-ベンゾセレノピリリウム塩と反応させて2,4-二置換セレノクロメンを調製するため。
  • 3β-アセトオキシアンドロスト-5-エン-17-オンから立体選択的に7β-メチル-置換5-アンドロステン誘導体を調製するための主要な合成段階のひとつに使用。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254363-20L:
254363-100ML:4548173125152
254363-18L:4548173125169
254363-PZ:
254363-800ML:4548173125176
254363-BULK:
254363-500ML:
254363-VAR:
254363-8L:4548173125183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction of 1-benzoselenopyrylium salts with grignard reagents: Formation of 2, 4-disubstituted selenochromenes and their conversion into the corresponding 1-benzoselenopyrylium salts
Sashida H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 39(2), 405-409 (2002)
Stereospecific nickel-catalyzed cross-coupling reactions of benzylic ethers with isotopically-labeled grignard reagents
Dawson DD and Jarvo ER
Organic Process Research & Development, 19(10), 1356-1359 (2015)
Advanced Procedure for the Preparation of cis-1, 2-Dialkylcyclopropanols-Modified Ate Complex Mechanism for Titanium-Mediated Cyclopropanation of Carboxylic Esters with Grignard Reagents
Kulinkovich OG and Kananovich DG
European Journal of Organic Chemistry, 2007(13), 2121-2132 (2007)
Novel stereoselective synthesis of 7β -methyl-substituted 5-androstene derivatives
Zheng Y and Li Y
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1603-1606 (2003)