Merck
293091
Sigma-Aldrich
メチル-d3-マグネシウムヨージド 溶液
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
別名:
トリジュウテロメチルマグネシウムヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3MgI
CAS番号:
分子量:
169.26
Beilstein:
3587273
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.871 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
InChI Key
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293091-800ML:4548173130842
293091-100ML:4548173130835
293091-BULK:
293091-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)