Merck
227048
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
anhydrous, 99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
colorless
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロヘキサンは、より高い安定性のために主に椅子形配座で存在する環状アルカンです。
アプリケーション
シクロヘキサンは、酸化剤として過酸化水素を使用し、ポリオキソタングステート触媒が存在する条件下で酸化を受け、主生成物としてシクロヘキサノンおよびシクロヘキサノールを生成できます。Ni-Cu/SiO2触媒の存在下でのその脱水素化により、良好な収率でベンゼンが生成されます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
カタログ番号227048-4X2Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル227048-2Lをご注文ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227048-250ML:
227048-18L:
227048-8L:
227048-VAR:
227048-4X2L:
227048-PZ:
227048-BULK:
227048-200L:
227048-2L:4548173932637
227048-100ML:4548173932613
227048-6X1L:
227048-20L:
227048-2.5L:4548173371634
227048-1L:4548173932620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation of cyclohexane and ethylbenzene by hydrogen peroxide over Co-substituted heteropolytungstate catalyst.
Kanjina W and Trakarnpruk W
3 Biotech, 20(2) (2017)
Nataša Šegatin et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-12)
The dielectric properties of six refined edible oils with different fatty-acid compositions were determined for oils incubated at 180 °C up to 40 h. The oil degradation was evaluated by the dielectric dispersion and dielectric loss in the frequency range
Tina Gulin-Sarfraz et al.
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-04)
Diseases in the respiratory tract rank among the leading causes of death in the world, and thus novel and optimized treatments are needed. The lungs offer a large surface for drug absorption, and the inhalation of aerosolized drugs are a
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Xia Z, et al.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Samuel Kim et al.
Methods in enzymology, 472, 119-132 (2010-06-29)
Microfluidics serves as a convenient platform for single-molecule experiments by providing manipulation of small amounts of liquids and micron-sized particles. An adapted version of capillary electrophoresis (CE) on a microchip can be utilized to separate chemical species with high resolution
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.