Merck
29240
Sigma-Aldrich
シクロヘキセン
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
別名:
テトラヒドロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10
CAS番号:
分子量:
82.14
Beilstein:
906737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
bp:
83 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
自己発火温度
590 °F
含みます
100 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
5 %
蒸発残留物質
≤0.01%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI Key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロヘキセンは、ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-ジフェニル]ジセレニドをプレ触媒として使用するグリセロールベース溶媒中での過酸化水素エポキシ化によるシクロヘキセンオキシドのグリーン合成で使用されています。シクロヘキセンは、ペルオキシタングステン酸-シュウ酸錯体触媒の存在下で過酸化水素酸化を受けてアジピン酸を形成します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29240-VAR:
29240-1L:4548173960548
29240-BULK:
29240-500ML:4548173960562
29240-2.5L:4548173960555
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Epoxidation of cyclooctene and cyclohexene with hydrogen peroxide catalyzed by bis [3, 5-bis (trifluoromethyl)-diphenyl] diselenide: Recyclable catalyst-containing phases through the use of glycerol-derived solvents
Garcia-Marin H, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 334(1), 83-88 (2011)
Catalytic hydrogenation of cyclohexene: 3. Gas-phase and liquid-phase reaction on supported palladium.
Gonzo EE and Boudart M.
J. Catal., 52(3), 462-471 (1978)
Hydration of cyclohexene with solid acid catalysts.
Zhang H, et al.
Chemical Engineering Science, 57(2), 315-322 (2002)
Partial liquid phase hydrogenation of benzene to cyclohexene over ruthenium catalysts in the presence of an aqueous salt solution: I. Preparation, characterization of the catalyst and study of a number of process variables.
Struijk J, et al.
Applied Catalysis A: General, 83(2), 263-295 (1992)
Oxidative decarboxylation of benzilic acid by a biomimetic iron(II) complex: evidence for an iron(IV)-oxo-hydroxo oxidant from O2.
Sayantan Paria et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(47), 11129-11132 (2011-10-01)