Merck
125415
Sigma-Aldrich
1,4-シクロヘキサジエン
97%
別名:
1,4-ジヒドロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8
CAS番号:
分子量:
80.13
Beilstein:
1900733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
~0.1% hydroquinone as stabilizer
不純物
3% benzene
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-シクロヘキサジエンは触媒的水素化反応の有効な水素供与体ですN-ベンジルオキシカルバミン酸、ベンジルエステル、ベンジルエーテル、ベンジルアミンのベンジル基を水素と迅速に置換します。高温でルテニウム(II)-トリフェニルホスフィン触媒存在下でベンゼンを生成します
アプリケーション
1,4-シクロヘキサジエン(1,4-CHD)は、高強度レーザーパルス照射による1,4-CHDの高度のフラグメント化からの親イオン生成の研究に使用されました
電子移動を介した開環反応で形成されるラジカル中間体の還元に有用です
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125415-5ML:4548174005279
125415-100ML:4548174005255
125415-BULK:
125415-1L:
125415-VAR:
125415-25ML:4548174005262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organometallics, 25, 5456-5456 (2006)
A key factor in parent and fragment ion formation on irradiation with an intense femtosecond laser pulse.
Harada H, et al.
Chemical Physics Letters, 342(5), 563-570 (2001)
Rapid removal of protecting groups from peptides by catalytic transfer hydrogenation with 1, 4-cyclohexadiene.
Felix AM,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(21), 4194-4196 (1978)
Monika Ali Khan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(1), 215-217 (2010-08-24)
A cyclohexadiene ligand prepared by microbial arene 1,2-dihydroxylation undergoes spontaneous rearrangement upon complexation to tricarbonyliron(0). Subsequent iron removal affords a novel route to formal arene 2,3-dihydroxylation products enantiomeric to those obtainable by direct microbial arene oxidation.
Vladimir S Petrović et al.
Physical review letters, 108(25), 253006-253006 (2012-09-26)
We report the first study of UV-induced photoisomerization probed via core ionization by an x-ray laser. We investigated x-ray ionization and fragmentation of the cyclohexadiene-hexatriene system at 850 eV during the ring opening. We find that the ion-fragmentation patterns evolve