Merck
125423
Sigma-Aldrich
1,4-シクロヘキサンジオン
98%
別名:
1,4-Dioxocyclohexane, Cyclohexan-1,4-dione, Tetrahydroquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H8(=O)2
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
774152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
77-78.5 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
InChI Key
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-シクロヘキサンジオン(CHD)は、硝酸および硫酸溶液中の酸性臭素酸塩による酸化中に、触媒作用のない振動反応を起こします。酸性の臭素酸塩と反応して、1,4-ジヒドロキシベンゼンを形成し、さらに酸化および臭素化すると、1,4-ベンゾキノンとブロモ有機物が生成されます。
アプリケーション
1,4-シクロヘキサンジオンは、臭素酸-1,4-シクロヘキサンジオン-フェロイン振動反応に対する可視光の影響を研究するために使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
125423-50G:
125423-10G:
125423-BULK:
125423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The 1, 4-cyclohexanedione-bromate-acid oscillatory system. 3. Detailed mechanism.
Szalai I and Koros E.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(35), 6892-6897 (1998)
Photosensitive, bubble-free, bromate-1, 4-cyclohexanedione oscillating reactions. Illumination control of pattern formation.
Kurin-Csorgei K, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(37), 6827-6829 (1997)
Uncatalysed oscillatory chemical reactions. Oxidation of 1, 4-cyclohexanedione by bromate in sulfuric or nitric acid solution.
Farage VJ and Janjic D.
Chemical Physics Letters, 88(3), 301-304 (1982)