蒸気圧
0.43 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
165131-VAR:
165131-25G:
165131-10KG:
165131-BULK:
165131-5KG:
165131-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック