Merck
697958
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-3,5-ヘキサンジオン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.460
密度
0.912 g/mL at 25 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.1 °F
引火点(℃)
51.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
697958-VAR:
697958-1G:
697958-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)