Merck
280070
Sigma-Aldrich
3,5-ヘプタンジオン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCH2COCH2COCH2CH3
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
635979
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
175-177 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-6(8)5-7(9)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-Heptanedione has been used in:
  • preparation of 3,5-diethylpyrazole hydrochloride
  • enantioselective conjugate addition of 1,3-dicarbonyls to nitroolefins via nickel(II)-diamine catalysis
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
280070-BULK-A:
280070-VAR-A:
280070-5G-A:
280070-25G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
THE ANTIDIABETIC ACTIVITY OF 3,5-DIMETHYLPYRAZOLES.
J B WRIGHT et al.
Journal of medicinal chemistry, 7, 102-105 (1964-01-01)
David A Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11583-11592 (2007-08-28)
Readily prepared Ni(II)-bis[(R,R)-N,N'-dibenzylcyclohexane-1,2-diamine]Br(2) was shown to catalyze the Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds to nitroalkenes at room temperature in good yields with high enantioselectivities. The two diamine ligands in this system each play a distinct role: one serves as a