Merck
221015
Sigma-Aldrich
オキサリルクロリド
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
エタンジオイルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOCOCl
CAS番号:
分子量:
126.93
Beilstein:
1361988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
150 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
<10 ppb Heavy metals
APHA: 0-150
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI Key
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化オキサリルは一般に使用されている塩素化試薬で、シュウ酸と五塩化リンの反応で調製できます。
アプリケーション
塩化オキサリルは、以下のプロセスに使用できます:
  • Mosher酸をDMF存在下で反応させMosher酸性塩化物を調製。
  • ジメチルスルホキシドを活性化して長鎖アルコールをカルボニルに酸化。
  • α-ケトカルボン酸およびN-複素環カルボン酸を活性化して、それぞれイネジオンおよびN-複素環イノンにアルキニル化
液晶を生産するために使用される酸性塩化物の合成に適しています。
以下に関連する反応物:
  • カルボン酸を活性化するために用いるN-複素環イノンおよびイネジオンの合成
  • 塩素化およびハロゲン化
  • 3成分[3+2]付加環化
  • 有機スタンナンとの反応
  • シクロペンテノン類の合成
  • カルボニル化して、カルボニルシントンとして使用
包装
米国で市販している、5g、25g、100gの単位は、アンプル入りです。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
221015-10KG:
221015-VAR:
221015-5G:
221015-25G:
221015-BULK:
221015-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic Syntheses of N-Heterocyclic Ynones and Ynediones by In Situ Activation of Carboxylic Acids with Oxalyl Chloride.
Boersch C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(44), 10448-10452 (2011)
A simple method for the microscale preparation of Mosher's acid chloride.
Ward DE and Rhee CK.
Tetrahedron Letters, 32(49), 7165-7166 (1991)
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Tsutomu Kimura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (32)(32), 4077-4079 (2005-08-11)
Reaction of diastereomerically pure phosphinoselenoic acid salts with oxalyl chloride leads to enantiomerically pure P-chiral phosphinoselenoic chlorides with inversion of configuration at phosphorus; one of these chlorides is converted to a phosphinoselenothioic acid salt with a high degree of enantioselectivity.
Peter J Manley et al.
Organic letters, 4(18), 3127-3129 (2002-08-31)
[reaction: see text] A mild, practical, one-pot method for the generation of imidoyl chlorides and their subsequent in situ reaction with pyridine-1-oxides is described. The imidoyl chlorides were formed from the reaction of secondary amides with a stoichiometric amount of