Merck
324930
Sigma-Aldrich
亜鉛
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
別名:
Zinc metal powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒径
<150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
亜鉛粉末は、亜鉛元素の小さな粒子(<150マイクロメートル)からなる微細な粉末状物質です。亜鉛粉末は灰色または銀色で、金属光沢がみられることもあります。この高純度亜鉛粉末は、微量金属不純物の濃度が非常に低いため、電子部品や半導体材料の製造、化学反応の触媒、研究や試験などに適しています。
アプリケーション
粒径が 150μm未満で微量金属含有率が99.995%の 高純度亜鉛粉末は、高純度レベルが不可欠な産業および 学術用途において貴重な材料です。この亜鉛粉末は、その純度により、 酸化亜鉛膜製造におけるドーパント材料として、 特に半導体製造での使用に 適しています。高純度のため、半導体の性能に影響を与える可能性のある 不純物の混入がないことが保証されています。 高純度亜鉛粉末は、 粉末冶金技術を使用した金属粉末の製造にも不可欠です。他の金属粉末と混合して、 黄銅や青銅粉末などの合金を製造し、 自動車部品、産業機械、電気部品の製造に 一般に使用されます。高純度のため、 最終製品が望ましい機械的特性を持ち、 不純物の混入がないことが保証されます。 さらに高純度亜鉛粉末は、 有機化合物や医薬品の製造など、 各種化学反応で還元剤として使用されています。高純度のため、最終製品にはその品質や有効性に影響する可能性がある 汚染物質が含まれていないことが保証されます。
特徴および利点
弊社の純度99.995%の亜鉛粉末は、純度が最重要となるエレクトロニクスおよび化学産業で有用です。
✔ 一貫した品質
✔ 超高純度
✔ スケールアップが可能:バルクスケールとパイロットスケール
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
324930-50G:
324930-10G:
324930-VAR:
324930-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
亜鉛 powder, 150 max. part. size (micron), weight 50&#160;g, high purity 99.999%
GF77637134
亜鉛
亜鉛 granular, 30-100&#160;mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
亜鉛
亜鉛 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
亜鉛
亜鉛 NIST&#174; SRM 683
NIST683
亜鉛
亜鉛 granular, 20-30&#160;mesh, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
243469
亜鉛
Zinc powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zinc
亜鉛 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 1000&#160;g, purity 98.8%
GF43309087
亜鉛
Formation, cathodoluminescence and field emission of ZnO quantum dots attached on oxygen plasma activated carbon nanotubes
Proceedings, 361(2), 28-34 (2013)
Application of zinc sealed tube graphitization on sub-milligram samples using EnvironMICADAS
Rinyu L, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 361(2), 406-413 (2015)
Effects of dietary zinc on the growth, digestive enzyme activities, muscle biochemical compositions, and antioxidant status of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii
Muralisankar T, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 448, 98-104 (2015)
Ultra small-mass graphitization by sealed tube zinc reduction method for AMS 14 C measurements
Xu X, et al.
Radiocarbon, 55(2), 608-616 (2013)
K(8)Tl(10)Zn: A Zintl Phase Containing the Zinc-Centered Thallium Polyanion Tl(10)Zn(8)(-).
Zhen-Chao Dong et al.
Inorganic chemistry, 36(16), 3559-3561 (1997-07-30)
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.