グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
granular
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒径
20-30 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
適合性
passes application test for determination of arsenic (As)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
亜鉛(粒状)は、粒状の純金属亜鉛であり、表面積が広いため反応性が高くなっています。種々の化学反応の還元剤、触媒または前駆体として機能し、有機金属化合物の合成に広く用いられています。有機ハロゲン化物と反応してアルキルまたはアリール亜鉛化合物を生成し、これらは炭素-炭素結合形成における強力な求核試薬として働きます。バルビエ反応として知られるこの反応は、有機分子への多様な官能基の導入を実現します。亜鉛(粒状)は医薬品や精密化学品の合成にも応用されています。ニトロ、ニトリルまたはアジドのような官能基を、対応するアミンに還元する際に使用されることもあります。さらに、亜鉛(粒状)は、Reformatsky反応やSimmons-Smith反応など、他の炭素-炭素結合形成反応にも関与しています。
アプリケーション
亜鉛(粒状)は以下の調製に使用されます:
- 根岸または福山カップリングで一般に使用される有機亜鉛試薬
- Reformatsky試薬
- Simmons-Smith試薬
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
243469-100G:
243469-2KG:
243469-VAR:
243469-500G:
243469-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reagents for Organic Synthesis
Reagents for Organic Synthesis, 1 (1967)
Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure
Advanced Organic Chemistry (2007)
Use of activation methods for organozinc reagents.
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)