蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
形状
nanopowder
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
表面積
12 m2/g
不純物
≤10%
平均部品サイズ
40-60 nm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
578002-250G-BULK:
578002-BULK:
578002-250G:
578002-5G:
578002-VAR:
578002-5G-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.