Merck
96454
Sigma-Aldrich
亜鉛
purum, powder
別名:
Zn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
品質水準
グレード
purum
フォーム
powder
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
亜鉛粉末は、一般的にケトンのClemmensen(クレメンセン)還元の試薬として使用されます。
また、下記のものとしても使用できます。
  • 超音波処理法を用いた酸化グラフェンからのグラフェンの調製における還元剤。
  • バナジウム置換ヘテロポリ酸触媒と酸素酸化剤によるベンゼンのフェノールへの酸化における還元剤。
  • 活性化されていない臭化アルキルおよび塩化アルキルに亜鉛粉を直接挿入することによるアルキル亜鉛試薬の調製における反応物。
  • アセチル化フェノールの選択的Fries(フリース)転位における触媒。
その他情報
ケトンのクレメンゼン還元とレフォルマトスキー反応のための試薬
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96454-1KG:4548174005491
96454-BULK:
96454-VAR:
96454-250G:4548174005507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%
GF09421095
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
亜鉛
亜鉛 mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
亜鉛
亜鉛 NIST® SRM® 682
NIST682
亜鉛
亜鉛 powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
GF67222111
亜鉛
Zinc powder for analysis particle size ®
Supelco
1.08789
Zinc
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc
Zinc powder as an effective reducing reagent during liquid-phase oxidation of benzene to phenol using molecular oxygen over V-substituted heteropoly acid catalysts.
Sumimoto S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(22), 7444-7450 (2006)
M.W. Rathke
Org. React., 22, 423-423 (1975)
Ultrasonication-assisted ultrafast reduction of graphene oxide by zinc powder at room temperature.
Mei X and Ouyang J
Carbon, 49(15), 5389-5397 (2011)
Selective Fries rearrangement catalyzed by zinc powder.
Paul S and Gupta M
Synthesis, 2004(11), 1789-1792 (2004)
One-pot reductive cleavage of exo-olefin to methylene with a mild ozonolysis-Clemmensen reduction sequence.
Xu S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4534-4537 (2010)