Merck
31653
Sigma-Aldrich
亜鉛
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
別名:
Zn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
granular
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
亜鉛は、有機亜鉛試薬、Reformatsky試薬、およびSimmons-Smith試薬の調製に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31653-BULK:
31653-250G:
31653-6X250G:
31653-6X1KG:
31653-VAR:
31653-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
亜鉛 mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
亜鉛
Zinc granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Supelco
1.08780
Zinc
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF02228486
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF04642332
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%
GF09421095
亜鉛
Zinc coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.08756
Zinc
Use of activation methods for organozinc reagents.
Erdik E
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Girgis M J
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Bouhel E
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)
Highly efficient, general procedure for the preparation of alkylzinc reagents from unactivated alkyl bromides and chlorides.
Huo S
Organic Letters, 5(4), 423-425 (2003)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)