Merck
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
別名:
Zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
認証
reag. ISO
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.9% (complexometric)
フォーム
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
密度
7.13 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
亜鉛
亜鉛 purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
亜鉛
亜鉛 powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
亜鉛
亜鉛 NIST® SRM 683
NIST683
亜鉛
亜鉛 shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
402583
亜鉛
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc