Merck
209988
Sigma-Aldrich
亜鉛
dust, <10 μm, ≥98%
別名:
Zn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
dust
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒径
<10 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
亜鉛は、安価で容易に入手できる有機反応における多用途試薬で、有機合成の還元剤として一般に使用されます。亜鉛末は、カルボニル、炭素ハロゲン化物結合、炭素酸素結合、アルキン、N-N結合やN-O結合など、ヘテロ原子結合の還元に使用されます。各種有機亜鉛試薬の調製にも使用されます。 さらに亜鉛は、レフォルマトスキー反応、クノールのピロール合成、セリニ反応、シモンズ-スミスのシクロプロパン化など、複数の有名な反応でも使用されています。
アプリケーション
有機亜鉛試薬、レフォルマトスキー試薬およびシモンズ-スミス試薬(シクロプロパン化)の調製で使用する還元剤。
亜鉛は、
  • バッチ反応器で水熱CO2をギ酸に還元する還元剤としても使用されます。
  • アセトニトリル中で、アルデヒド、アミンおよびアルキンの3成分カップリングによる、ワンポットのプロパルギルアミン合成における触媒。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209988-1KG:4548174005460
209988-5KG:4548174005477
209988-VAR:
209988-PM:
209988-100G:4548174005453
209988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
亜鉛 granular, 30-100&#160;mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 20&#160;g, high purity 99.999%
GF09421095
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, purity 99.9%
GF03217823
亜鉛
Zinc granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE&#174; ISO
Supelco
1.08780
Zinc
Zinc powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zinc
Zinc coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.08756
Zinc
Nicholas A Isley et al.
Green chemistry : an international journal and green chemistry resource : GC, 2015, 307-307 (2014-12-23)
Alkyl bromides and chlorides can be reduced to the corresponding hydrocarbons utilizing zinc in the presence of an amine additive. The process takes place in water at ambient temperatures, enabled by a commercially available designer surfactant. The reaction medium can
Activated zinc dust
Smith CR
Synlett, 2009(09), 1522-1523 (2009)
Efficient one-pot synthesis of propargylamines using zinc dust
Kantam ML, et al.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7332-7334 (2007)
Knochel, P.
Chemical Reviews, 93, 217-217 (1993)
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution