反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
濃度
5 g/dL Zn+2 in THF
密度
0.949 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
法的情報
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499552-100ML:4548173163987
499552-100ML-PW:
499552-VAR:
499552-BULK:
資料
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.