詳細
ジ-n-ブチルマグネシウム溶液は、有機マグネシウム化合物の合成に有用な試薬です。
アプリケーション
ジ-n-ブチルマグネシウム溶液は、二塩化チタノセンの存在下で芳香族および脂肪族ベンジルチオエーテルを脱保護し、対応するベンジルチオールを合成する試薬として使用できます。また、キラル配位子の存在下でのアジリジンと置換テトラゾールの不斉開環反応により、エナンチオ豊富な窒素含有複素環誘導体を合成する触媒としても使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345113-800ML:4548173938240
345113-100ML:4548173938233
345113-VAR:
345113-BULK:
Organic letters, 19(12), 3211-3214 (2017-05-31)
A magnesium-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles is reported. The current protocol proceeds smoothly and gives the corresponding desymmetrization products in high yields and good enantioselectivities. A new chiral ligand was synthesized from azetidine and (R)-BINOL and
A mild and practical deprotection method for benzyl thioethers
Tetrahedron Letters, 47, 5337-5340 (2006)