Merck
752142
Sigma-Aldrich
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
別名:
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18Mg
分子量:
138.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
品質水準
濃度
0.7 M in hexane
密度
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
InChI Key
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F
引火点(℃)
< -30 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752142-100ML:4548173310466
752142-BULK:
752142-VAR:
752142-800ML:4548173310473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a mononuclear magnesium bis(alkoxide) complex and its reactivity in the ring-opening copolymerization of cyclic anhydrides with epoxides
Wannipurage D, et al.
Dalton Transactions, 49(8), 2715-2723 (2020)