Merck
271454
Sigma-Aldrich
ジブチルエーテル
anhydrous, 99.3%
別名:
ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2O
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1732752
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.3%
bp:
142-143 °C (lit.)
蒸気圧:
4.8 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.48 (vs air)
蒸気圧
4.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.3%
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
8.5 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブチルエーテルは、その水中での非混和性、高いセタン価およびエネルギー含有量からディーゼルエンジンの代替燃料と考えられています。
ジブチルエーテルは様々な反応の溶媒として使用されます。ジブチルエーテルは種々の有機溶媒とともに共沸性の組成物を形成します。ジブチルエーテルの二成分混合物の蒸気/液体平衡はヘッドスペースガスクロマトグラフィによって検討されています。
アプリケーション
ジブチルエーテルは、1-メトキシ-1,4-シクロヘキサジエンと鉄ペンタカルボニルの反応によってトリカルボニル[(1,2,3,4-η)-1-および2-メトキシ-1,3-シクロヘキサジエン]鉄を合成するための溶媒として使用することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271454-PZ:
271454-VAR:
271454-100ML:
271454-2L:
271454-8L:
271454-6X1L:
271454-18L:
271454-BULK:
271454-20L:
271454-4X2L:
271454-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tricarbonyl [(2, 3, 4, 5-?)-2, 4-Cyclohexadien-1-One] Iron and Tricarbonyl [(1, 2, 3, 4, 5-?)-2-Methoxy-2, 4-Cyclohexadien-1-yl] Iron (1+) Hexafluorophosphate (1-) from Anisole.
Birch AJ &amp; Chamberlain KB
Organic Syntheses, 57, 107-107 (1977)
Solubility of anthracene in binary alcohol+ dibutyl ether solvent mixtures.
Powell JR and Acree Jr.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(4), 914-916 (1995)
A chemical kinetic study of the oxidation of dibutyl-ether in a jet-stirred reactor.
Thion S, et al.
Combustion and Flame, 185, 4-15 (2017)
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical
Yangang Ren et al.
The Science of the total environment, 749, 141406-141406 (2020-08-21)
Phytohormones emitted into the atmosphere perform many functions relating to the defence, pollination and competitiveness of plants. To be effective, their atmospheric lifetimes must be sufficient that these signals can be delivered to their numerous recipients. We investigate the atmospheric