Merck
246654
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
anhydrous, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99%
bp:
98 °C (lit.)
蒸気圧:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。ヘプタンは環境的に望ましい溶媒であり、ヘキサンに対する環境により配慮した代替物であるため、「より安全な溶媒および補助剤」としての価値が高まっています。より詳細な情報については、ここをクリックしてください。
ヘプタンは、毒性の高いヘキサンに対する環境により配慮した代替物とみなされる線形炭化水素です。
アプリケーション
環境により配慮したヘキサンの代替物
特徴および利点
環境により配慮したヘキサンの代替物
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器は、溶媒の分注用にMicromatic MacroValve(Z560723)を必要とします。
Green solventとは?溶媒の環境アセスメントのための総合的枠組
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246654-4X2L:
246654-1L:4548173933832
246654-20L:
2466654-BULK:
246654-6X1L:
246654-20L-P2:
246654-PZ:
246654-VAR:
246654-250ML:
246654-18L:
246654-8L:
2466654-VAR:
246654-100ML:4548173933825
246654-BULK:
246654-200L:
246654-2L:4548173933849
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Zheng Yie Yap et al.
Genome medicine, 13(1), 55-55 (2021-04-14)
ATPase family AAA-domain containing protein 3A (ATAD3A) is a nuclear-encoded mitochondrial membrane-anchored protein involved in diverse processes including mitochondrial dynamics, mitochondrial DNA organization, and cholesterol metabolism. Biallelic deletions (null), recessive missense variants (hypomorph), and heterozygous missense variants or duplications (antimorph)
Edris Joonaki et al.
Scientific reports, 9(1), 11369-11369 (2019-08-08)
Understanding of possible molecular interactions at liquid-liquid and solid-liquid interfaces can shed lights onto the nature's design and authorise fine manipulation aptitude in biological, manufacturing, microfluidic and oil recovery applications. Of particular interest is the capability to control the aggregation
Green chemistry tools to influence a medicinal chemistry and research chemistry based organisation
Alfonsi K, et al
Green Chemistry, 10(1), 31-36 (2008)
Sonochemical preparation of silane-coated titania particles.
Shafi KVPM, et al.
Langmuir, 17(5), 1726-1730 (2001)
Sophie Füchtner et al.
Frontiers in plant science, 11, 855-855 (2020-07-23)
Extractives found in the heartwood of a moderately durable conifer (Larix gmelinii var. japonica) were compared with those found in a non-durable one (Picea abies). We identified and quantified heartwood extractives by extraction with solvents of different polarities and gas
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).