蒸気圧
55 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.380 (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
111333-100G:
111333-BULK:
111333-1G:
111333-VAR:
111333-5KG:
111333-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック