安全性情報
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
別名:
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
158.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
211-756-8
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (GC)
bp:
186-188 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.7 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
180 °C
expl. lim.
2.0-8.0 % (v/v)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
転移温度
flash point 57 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体