アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)CCOCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor
- single-crystal Ag nanocubes (with slight truncation) of around 13.5nm in edge length
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
260649-BULK:
260649-5ML:
260649-VAR:
260649-500ML:
260649-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.