Merck
240834
Sigma-Aldrich
ジフェニルエーテル
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ジフェニルオキシド, フェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2O
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
1364620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99%
bp:
259 °C (lit.)
蒸気圧:
<1 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
>5.86 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
自己発火温度
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glacial acetic acid: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TTR(7276)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
InhA(ミコール酸生合成に関与する必須のエノイルアシルキャリアタンパク質還元酵素)阻害能を有するジフェニル誘導体を研究しました
アプリケーション
ジフェニルエーテルは以下として使用できます:
  • チエノチオフェン-co-ベンゾジチオフェン共重合体をベースとした有機太陽電池およびイソインジゴ重合体をベースとした有機太陽電池製作時の添加剤。
  • さまざまな触媒系を用いて、リグニンフラグメントにおけるエーテル結合の水素化脱酸素を検討するためのモデル化合物。
  • 修正ポリオールプロセスを用いたFePdナノ粒子合成における溶媒。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240834-BULK:
240834-5KG:
240834-100G:4548173933160
240834-VAR:
240834-5G:4548173933177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bifunctional Ni catalysts for the one-pot conversion of Organosolv lignin into cycloalkanes
Wang X and Rinaldi R
Catalysis Today, 269, 48-55 (2016)
Transformation to L10 structure in FePd nanoparticles synthesized by modified polyol process
Watanabe K, et al.
Science and Technology of Advanced Materials, 7, 145-145 (2006)
Hydrodeoxygenation of lignin-derived phenolic compounds over bi-functional Ru/H-Beta under mild conditions
Yao G, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 150, 175-183 (2015)
Isoindigo-based conjugated polymer for high-performance organic solar cell with a high VOC of 1.06 V as processed from non-halogenated solvent
Jung EH, et al.
Dyes and Pigments, 161, 113-118 (2019)
Toward efficient thick active PTB7 photovoltaic layers using diphenyl ether as a solvent additive
Zheng Y, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 15724-15731 (2016)