Merck
142344
Sigma-Aldrich
ブチルフェニルエーテル
99%
別名:
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5O(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
210.3 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
InChI Key
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ブチルフェニルエーテルは、塩素消毒中に水中で検出されたヒト医薬品の変化を調べるためのモデル化合物として使用されました。側鎖にアリールケト基を持つアミノ酸の合成で使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
142344-5G:
142344-100G:
142344-BULK:
142344-500G:
142344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M A Bednarek
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 52(3), 195-200 (1998-10-17)
Amino acids with aryl-keto function in their side-chains were obtained in excellent yields in the reaction of omega-carboxyamino acids with liquid HF in the presence of aromatic compounds susceptible to electrophilic substitution, such as anisole, 2-methoxybiphenyl, butyl phenyl ether or
Karen E Pinkston et al.
Environmental science & technology, 38(14), 4019-4025 (2004-08-10)
Many of the human pharmaceuticals detected in municipal wastewater effluent, surface water, and groundwater contain functional groups that could undergo transformation reactions during chlorine disinfection. To assess the potential importance of these reactions to the environmental fate of pharmaceuticals, the