蒸気密度
4.97 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 145.5 °C)
アッセイ
99%
フォーム
powder or flakes
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI Key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
<li><strong>Transformation Reactions in Organic Chemistry:</strong> It is also involved in recent advances in the transformation reactions of Betti base derivatives during the synthesis of 1-(alpha;-aminobenzyl)-2-naphthol (Olyaei and Sadeghpour, 2024).</li>
</ul>
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185507-VAR:
185507-5G:4548173111278
185507-BULK:
185507-100G:4548173111254
185507-500G:4548173111261