安全性情報
8.22290
Sigma-Aldrich
2-Naphthol
for synthesis
別名:
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-182-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥99% (GC)
蒸気圧
<0.1 hPa ( 30 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
430 °C
有効性
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294.8 °C/1013 hPa
mp
121.6 °C
転移温度
flash point 153 °C
溶解性
1 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI Key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222901000:
8222900252:
8222900000:
IN2RCMN822290:
8222900250:
8222900251:
8222909999:
試験成績書(COA)