Merck
A5882
Supelco
アンチピリン
analytical standard
別名:
2,3-ジメチル-1-フェニル-3-ピラゾリン-5-オン, フェナゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O
CAS番号:
分子量:
188.23
Beilstein:
157775
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
アンチピリンは以下の用途に使用される場合があります。
  • さまざまなクロマトグラフィー法による動物性血漿および血清中の分析対象物の測定のための医薬品標準物質
  • ミセル動電クロマトグラフィーによるヒト血漿中のクレアチニンと尿酸の分析のための内部標準物質。
  • その物理化学的、生化学的、および薬物動態学的特性に起因して、in vivoでのヒトおよび動物の肝酸化的代謝活性に及ぼす疾患、医薬品、および環境要因の影響を調べるための標準物質。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5882-250G:
A5882-BULK:
A5882-25G:
A5882-100G:
A5882-1KG:
A5882-500G:
A5882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Weiss, K.G. and Boltz, D.F.
Analytica Chimica Acta, 55, 77-77 (1971)
Simultaneous determination of creatinine and uric acid in human plasma and urine by micellar electrokinetic chromatography
Miyake M, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 14(3), 181-185 (1991)
Antipyrine, indocyanine green, and lorazepam determined in plasma by high-pressure liquid chromatography.
Awni WM and Bakker LJ
Clinical Chemistry, 35(10), 2124-2126 (1989)
Qureshi, M.
Mikrochimica Acta, 831-831 (1970)
Serum antipyrine concentrations determined by micellar electrokinetic capillary chromatography
Brunner LJ, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 622(1), 98-102 (1993)