Merck
T7508
Sigma-Aldrich
テトラカイン 塩酸塩
≥99%
別名:
4-(ブチルアミノ)安息香酸 2-(ジメチルアミノ)エチルエステル, アメトカイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
300.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
溶解性
chloroform: soluble 30 parts
alcohol: soluble 40 parts
H2O: soluble mg/mL
acetone: insoluble
benzene: insoluble
diethyl ether: insoluble
SMILES記法
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChI Key
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩酸テトラカインは、脊椎麻酔の薬理効果の研究に使用されています。テトラカイン塩酸塩は、プロテアーゼ消化バッファーの成分としても使用されています
局所性の点眼麻酔薬であり、脊髄麻酔にも用いられます。
生物化学的/生理学的作用
筋小胞体からの電位感受性のCa2+放出をブロックします。
特徴および利点
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの環状ヌクレオチド感受性(CNG)および過分極活性化環状ヌクレオチド感受性(HCN)チャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
調製ノート
テトラカイン塩酸塩は、50 mg/mlの水に溶解して、無色透明の溶液を生成します。また、40分の1のアルコールと30分の1のクロロホルムに可溶です。ただし、エーテルベンゼンまたはアセトンには実質的に不溶です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T7508-25G:
T7508-100G:
T7508-BULK:
T7508-VAR:
T7508-500G:
T7508-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Langerman et al.
Anesthesiology, 74(1), 105-107 (1991-01-01)
A novel approach for increasing the duration of anesthesia after a single subarachnoid injection of a local anesthetic is presented. Tetracaine 1% 0.5 mg/kg was administered in 10% glucose or in lipid solution (iophendylate) in two groups of rabbits via
A M Knight et al.
European journal of immunology, 22(3), 879-882 (1992-03-01)
Recent reports have shown that both exogenous and endogenous mouse mammary tumor viruses (MMTV) can encode superantigens. Transfection and transgenic studies have identified the open reading frame (ORF) present in the 3' long terminal repeat (LTR) as encoding superantigen function.
Gabriel C Gaviola et al.
The Laryngoscope, 123(4), 852-858 (2013-02-14)
Transnasal endoscopy is commonly performed in an outpatient otolaryngology setting. Patients are typically administered a topical anesthetic and decongestant prior to this procedure to alleviate discomfort and improve visualization. There is no consensus on which topical anesthetic is most effective
Patrick E McCleskey et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 39(1 Pt 1), 82-91 (2013-01-03)
Few published studies have analyzed serum lidocaine levels and individual patient characteristics affecting metabolism after application of compounded topical anesthetics. To measure serum lidocaine levels during and cutaneous side effects after standardized application of 23% lidocaine/7% tetracaine compounded anesthetic to
Quan Wen et al.
Cornea, 32(2), 179-184 (2012-08-08)
Our recent tissue cross-linking studies have raised the possibility of using aliphatic β-nitroalcohols (BNAs) for pharmacologic, therapeutic corneal cross-linking. The present study was performed to determine the permeability of BNAs and to explore the use of permeability-enhancing agents. Ex vivo
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.