powder
CMC
0.01% (25°C)(w/v)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC1=CC=C(NC(NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N)=N)=N)=N)C=C1.OC(C)=O.OC(C)=O
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6143-100G:
C6143-25G:
C6143-BULK:
C6143-5G:
C6143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)