安全性情報
PHR1222
Supelco
クロルヘキシジン酢酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クロルヘキシジン 二酢酸塩, クロルヘキシジン二酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS番号:
分子量:
625.55
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 68
traceable to Ph. Eur. C1520000
traceable to USP 1111103
APIファミリー
chlorhexidine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=NCCCCCCN=C(N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として認証されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
酢酸クロルヘキシジンは、種々のクロマトグラフィー法により医薬品製剤中の分析物を測定する際に、医薬品標準物質として使用されています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAB3716と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1222-500MG:
PHR1222-500MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formulation development and in vivo evaluation of a novel bioadhesive lozenge containing a synergistic combination of antifungal agents
Codd JE and Deasy PB
International Journal of Pharmaceutics, 173(1-2), 13-24 (1998)
HPLC determination of chlorhexidine acetate and tinidazole in KouS hu solution [J]
Meidi Y and Weigang F
Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2(1-2), 13-24 (1999)
Automated chromatographic determination of chlorhexidine in pharmaceutical preparations
Bailey F, et al.
Journal of Chromatography A, 109(2), 305-312 (1975)
Synthesis, characterization and antibacterial properties of dihydroxy quaternary ammonium salts with long chain alkyl bromides.
Liu WS, Wang CH, Sun JF, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 85(1), 91-97 (2014)
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(6), 709-719 (2014-04-16)
To examine the effect of adjunctive application of chlorhexidine (CHX) and ethanol-wet bonding (EWB) on bond durability and nanoleakage of hydrophobic adhesive to sound (SD) and caries-affected dentine (CAD). Dentine surfaces of molars were etched after caries removal and randomly