安全性情報
C1520000
クロルヘキシジン 二酢酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Chlorhexidine diacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS番号:
分子量:
625.55
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorhexidine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorhexidine diacetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C1520000-10MG:
C1520000-1EA:
C1520000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(7), 872-882 (2014-02-25)
To evaluate the effect of adjunctive application of ethanol-wet bonding and chlorhexidine (CHX) with a hydrophobic adhesive on bond durability of fibre posts to intraradicular dentine. Ninety-six extracted human teeth with a single root and root canal were prepared for
Synthesis, characterization and antibacterial properties of dihydroxy quaternary ammonium salts with long chain alkyl bromides.
Liu WS, Wang CH, Sun JF, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 85(1), 91-97 (2014)
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(6), 709-719 (2014-04-16)
To examine the effect of adjunctive application of chlorhexidine (CHX) and ethanol-wet bonding (EWB) on bond durability and nanoleakage of hydrophobic adhesive to sound (SD) and caries-affected dentine (CAD). Dentine surfaces of molars were etched after caries removal and randomly
M G Bueno et al.
Oral diseases, 21(1), 57-65 (2013-11-14)
The antimicrobial action of five drugs incorporated in temporary denture relines on the fungal biofilm was evaluated. A Candida albicans biofilm (SC5314) was formed on specimens (10 × 1 mm) of materials (Trusoft and Softone) modified or not (control) by
R C Beier et al.
Journal of applied microbiology, 118(2), 326-342 (2014-11-29)
To evaluate susceptibility of Pseudomonas aeruginosa veterinary isolates to antibiotics and disinfectants. Pseudomonas aeruginosa isolates collected from dogs (n = 155) and other animals (n = 20) from sixteen states during 1994-2003 were tested for susceptibility. Most isolates were resistant