Merck
282227
Sigma-Aldrich
クロルヘキシジン
≥99.5%
別名:
1,1′-ヘキサメチレンビス[5-(4-クロロフェニル)ビグアニド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-(CH2)3NHC(=NH)NHC(=NH)NHC6H4Cl]2
CAS番号:
分子量:
505.45
Beilstein:
2826432
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.5%
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
<1.0% water
mp
134-136 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.08% at 20 °C
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI Key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ歯質のin vitroスラブにおける、クロルヘキシジン:ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン包含化合物の影響が研究されています
クロルヘキシジンは、広範囲の抗菌活性を持つカチオン性界面活性剤です。歯周治療や外科手術の消毒剤として使用されます。
アプリケーション
口腔消毒薬の「ゴールドスタンダード」であるクロルヘキシジンは、外科縫合において使用する、脂肪酸ベースの新規徐放性クロルヘキシジンコーティングの最適化に使用されています。抗菌剤であるクロルヘキシジンは、口腔衛生および歯科処置に有用であるクロルヘキシジン官能化リン酸カルシウムナノ粒子の調製に使用されています
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282227-BULK:
282227-1G:
282227-VAR:
282227-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carolina Ferreira Franco et al.
Artificial organs, 27(5), 486-491 (2003-05-20)
The aim of this work was study the effect of the chlorhexidine : hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (CLX : HP-beta-CD) inclusion compound (IC) on in vitro slabs of bovine dentine. The substantivity, antimicrobial activity, and morphological effect of this inclusion compound were evaluated.
Effect of a chlorhexidine mouthrinse on plaque, gingival inflammation and staining in gingivitis patients: a systematic review
Van Strydonck DA, et al.
Journal of Clinical Periodontology, 39, 1042-1055 (2012)
Chlorhexidine-loaded calcium phosphate nanoparticles for dental maintenance treatment: combination of mineralising and antibacterial effects.
Kovtun A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(3), 870-875 (2012)
Matthias Maiwald et al.
PloS one, 7(9), e44277-e44277 (2012-09-18)
Skin antisepsis is a simple and effective measure to prevent infections. The efficacy of chlorhexidine is actively discussed in the literature on skin antisepsis. However, study outcomes due to chlorhexidine-alcohol combinations are often attributed to chlorhexidine alone. Thus, we sought
Carolyne Horner et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(11), 2547-2559 (2012-07-27)
Antiseptic agents are increasingly used for hand hygiene and skin decolonization as key tools for the prevention of healthcare-associated infections. Chlorhexidine, a divalent, cationic biguanide, has a broad spectrum of activity and is one of the most frequently used topical