Merck
C1510000
クロルヘキシジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,1′-ヘキサメチレンビス[5-(4-クロロフェニル)ビグアニド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-(CH2)3NHC(=NH)NHC(=NH)NHC6H4Cl]2
CAS番号:
分子量:
505.45
Beilstein:
2826432
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorhexidine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI Key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorhexidine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1510000-50MG:
C1510000:
C1510000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Maiwald et al.
PloS one, 7(9), e44277-e44277 (2012-09-18)
Skin antisepsis is a simple and effective measure to prevent infections. The efficacy of chlorhexidine is actively discussed in the literature on skin antisepsis. However, study outcomes due to chlorhexidine-alcohol combinations are often attributed to chlorhexidine alone. Thus, we sought
Richard Price et al.
BMJ (Clinical research ed.), 348, g2197-g2197 (2014-04-02)
To determine the effect on mortality of selective digestive decontamination, selective oropharyngeal decontamination, and topical oropharyngeal chlorhexidine in adult patients in general intensive care units and to compare these interventions with each other in a network meta-analysis. Systematic review, conventional
Karl A Hassan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(50), 20254-20259 (2013-11-28)
Chlorhexidine is widely used as an antiseptic or disinfectant in both hospital and community settings. A number of bacterial species display resistance to this membrane-active biocide. We examined the transcriptomic response of a representative nosocomial human pathogen, Acinetobacter baumannii, to
Hiroshi Kinashi et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 24(10), 1627-1642 (2013-08-31)
Peritoneal fibrosis (PF) causes ultrafiltration failure (UFF) and is a complicating factor in long-term peritoneal dialysis. Lymphatic reabsorption also may contribute to UFF, but little is known about lymphangiogenesis in patients with UFF and peritonitis. We studied the role of
Carolyne Horner et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(11), 2547-2559 (2012-07-27)
Antiseptic agents are increasingly used for hand hygiene and skin decolonization as key tools for the prevention of healthcare-associated infections. Chlorhexidine, a divalent, cationic biguanide, has a broad spectrum of activity and is one of the most frequently used topical