Merck
L7757
Sigma-Aldrich
リドカイン
≥98% (GC), powder, neuroprotective agent
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, キシロカイン, リグノカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
リドカイン, powder
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リドカインは局所麻酔薬であり、効率的な抗不整脈薬です。本化合物は無色の結晶性固体の注射用溶液であり、血漿中の半減期が短いです。
アプリケーション
リドカインは、薬物検査および膜電位固定実験に使用することがあります。
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-であり、クラスIB抗不整脈薬です。
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
リドカインは神経保護剤であり、ナトリウム(Na+)チャネルの遮断を媒介します。本化合物はナトリウムチャネルの脱分極をもたらすナトリウムイオンの流入を防ぎ、肝臓で代謝的に不活化されます。リドカインは脳虚血に対し良好な作用をもたらします。また、本化合物は心室性頻脈の治療にも使用されます。リドカインは非常に強力であり組織侵達性が優れているため、眼科手術において効率的な麻酔薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L7757-100G:
L7757-25G:
L7757-250G:
L7757-BULK:
L7757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondrial injury and caspase activation by the local anesthetic lidocaine
Johnson ME, et al.
Anesthesiology, 101(5), 1184-1194 (2004)
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of lignocaine: a review
Weinberg L, et al.
World Journal of Anesthesiology, 4(2), 17-29 (2015)
Eslam Nouri-Nigjeh et al.
Analytical chemistry, 82(18), 7625-7633 (2010-08-26)
The study of oxidative drug metabolism by Cytochrome P450s (P450) is important in the earlier stages of drug development. For this purpose, automated analytical techniques are needed for fast and accurate estimation of oxidative drug metabolism. Previous studies have shown
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy (2008)
Cytotoxicity of lidocaine to human corneal endothelial cells in vitro
Yu HZ, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 114(4), 352-359 (2014)