Merck
P9879
Sigma-Aldrich
プロカイン 塩酸塩
≥97% (HPLC), powder, Na⁺ channel blocker
別名:
4-アミノ安息香酸2-ジエチルアミノエチルエステル, p-アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル 塩酸塩, ノボカイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS番号:
分子量:
272.77
Beilstein:
3917802
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
プロカイン 塩酸塩, ≥97%
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
mp
155-156 °C (lit.)
オーガナイザー
Celgene
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロカイン塩酸塩は、Krebs Henseleit緩衝液の構成要素として、左心室の心臓組織をその静止長でインキュベートするために使用されています。また、誘導アッセイ用のM9培地の誘発物質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロカインは、一般的に麻酔薬として使用されるNa+チャネル遮断薬であり、コカインよりも安全であると考えられています。また、これは関節や腱に伴う痛みを治療する鎮痛薬としても有用です。
特徴および利点
この化合物はCelgeneが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、遺伝子制御の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くの遺伝子制御製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P9879-VAR:
P9879-BULK:
P9879-100G:
P9879-50G:
P9879-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ophthalmic Anaesthesia, 5-5 (2002)
J Dudel et al.
Journal of neurophysiology, 81(5), 2386-2397 (1999-05-13)
of quantal end-plate currents of mouse muscle by physostigmine and procaine. Quantal endplate currents (qEPCs) were recorded from hemidiaphragms of mice by means of a macro-patch-clamp electrode. Excitation was blocked with tetrodotoxin, and quantal release was elicited by depolarizing pulses
Equine Anesthesia E-Book: Monitoring and Emergency Therapy, 215-215 (2002)
Cardiac and metabolic changes in long-term high fructose-fat fed rats with severe obesity and extensive intramyocardial lipid accumulation
Axelsen LN, et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 298(6), R1560-R1570 (2010)
Characterization of combinatorial patterns generated by multiple two-component sensors in E. coli that respond to many stimuli
Clarke EJ and Voigt CA
Biotechnology and Bioengineering, 108(3), 666-675 (2011)
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.