製品名
ゾルピデム, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
色
white
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous base: insoluble
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI Key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabra5(29707) , Tspo(24230)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z103-VAR:
Z103-100MG:
Z103-5MG:4548173215648
Z103-IP:
Z103-SMPL:
Z103-BULK:
Z103-25MG:4548173215631
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)