Merck
Z-003
Supelco
ゾピクロン 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN6O3
CAS番号:
分子量:
388.81
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[NH+]1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/p+1
InChI Key
GBBSUAFBMRNDJC-UHFFFAOYSA-O
関連するカテゴリー
詳細
臨床毒物学、法医学分析、製薬研究、または尿薬物検査のためのLC/MSまたはGC/MSアプリケーションでの使用に適した認定溶液標準。ゾピクロンは、商品名Imovane®およびZImovane®で販売されている非ベンゾジアゼピン系催眠薬であり、不眠症の治療に処方されています。
アプリケーション
  • ゾピクロン溶液の薬理学的研究への応用: 生物学的サンプル中の Z ドラッグを検出するための分析方法の開発と検証に利用され、法医学毒物学と臨床診断を強化します(Chauhan et al., 2024)。
  • 生化学における GABA 受容体調節剤としてのゾピクロンの用途: 薬物を利用した犯罪における役割、特に法医学分析に不可欠な推定スポットテストによる識別について調査されています(Chauhan and Sharma, 2023)。
  • 睡眠障害の実験研究におけるゾピクロン溶液: 死後血液中の高脂血症状態への影響について分析され、法医学と医学研究に貢献しています(Elenstål et al., 2023)。
  • 実験室条件におけるゾピクロンの液体製剤の安定性: 不眠症治療における長期薬物使用についてレビューされ、臨床的安全性と有効性に関する重要なデータを提供しています(Zee et al., 2023)。
  • ゾピクロンの in vitro 受容体結合アッセイ方法論: ゾピクロンの不純物の毒性を評価するために使用され、より安全な医薬品の開発をサポートしています(Yin et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Imovane is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-003-CC:
Z-003-1ML:4548173920467
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
To breathe, perchance not to wake?
David M Rapoport
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 112(2), 247-248 (2011-10-29)
Julia Boyle et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 32(5), 704-709 (2012-08-29)
Next-day residual effects of single evening doses of 3 mg of eszopiclone, 7.5 mg of zopiclone, and placebo were assessed in a randomized, double-blind, placebo-controlled, 3-way crossover study that used a mild sleep restriction protocol (sleep duration, 7 hours). During
Alan Wayne Jones et al.
Forensic science international, 222(1-3), 118-123 (2012-06-08)
The concentrations of zolpidem and zopiclone were determined in peripheral blood samples in two forensic materials collected over a 10-year period (2001-2010). The z-hypnotics were determined in venous blood from living subjects (impaired drivers) and in femoral blood from deceased
Milena Araújo Tonon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 267-273 (2012-11-07)
A new high-performance liquid chromatographic method with triple quadrupole mass spectrometry detection was developed and validated for the quantification of zopiclone enantiomers in rat brain samples. Zopiclone enantiomers were resolved on a CHIRALPAK AD column with a mobile phase consisting
Nico J Diederich et al.
Journal of the neurological sciences, 314(1-2), 12-19 (2011-11-29)
Sleep symptoms in Parkinson's disease (PD) are frequent and have multifactorial and multilayered causes. Primary involvement of sleep/wake regulating centers in the brainstem, sleep problems caused by the nocturnal manifestation of motor and dysautonomic signs and medication-induced sleep problems are