包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI Key
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- ベンゾジアゼピンの検出と定量のためのプローブエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析: この研究では、臨床現場での治療薬モニタリングに不可欠なノルジアゼパムおよびその他のベンゾジアゼピンの検出と定量を強化するために、高度な質量分析技術を採用しています。この方法は、高い感度と特異性を確保し、ベンゾジアゼピン代謝物の薬物動態研究を改善します(Griffeuille et al., 2024)。
- 尿サンプルからのジアゼパムとその代謝物の選択的抽出: 分析グレードのノルジアゼパムをベンチマークとして使用し、尿からジアゼパムとその代謝物を選択的に抽出する分子インプリント固相抽出法について詳しく説明します。このアプローチは法医学および臨床毒物学にとって極めて重要であり、薬物モニタリングと乱用検出のための信頼性の高い方法を提供します(Gil Tejedor et al., 2024)。
- 検視における毛髪分析: 死後サンプルでノルジアゼパムやその他の薬物残留物が特定される法医学における毛髪分析の応用について説明します。この手法は、原因不明の死亡における薬物の関与を判断するために不可欠であり、慢性的な薬物使用や中毒に関する洞察を提供します(Pelissier-Alicot et al., 2024)。
- ジアゼパム: ジアゼパムの包括的なレビュー。重要な代謝物としてのノルジアゼパムを含め、その薬理学、治療的使用、代謝について詳しく説明しています。この情報は、医療従事者がこの広く使用されているベンゾジアゼピンの効果、相互作用、および潜在的な副作用を理解するために不可欠です(2006)。
- 環境サンプル中の向精神薬の痕跡分析: 超高性能液体クロマトグラフィータンデム質量分析法(UPLC-MS/MS)を利用して、環境サンプル中の低濃度のノルジアゼパムやその他の向精神薬を検出します。この研究は、水源や野生生物に影響を及ぼす可能性のある医薬品汚染物質を追跡することで、環境衛生研究をサポートします(Wang et al., 2024)。
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-905-CC:
N-905-1ML:4548173317977
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック