Merck
P-080
Supelco
フェナゼパム 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10N2OBrCl
CAS番号:
分子量:
349.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23
InChI
1S/C15H10BrClN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
InChI Key
CGMJQQJSWIRRRL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ロシアで製造されたベンゾジアゼピン薬であるフェナゼパムは、欧州では抗不安薬、抗けいれん薬、および筋弛緩薬として使用されています。米国では治療薬として使用されていませんが、この薬は「実験室研究」の目的でインターネットで購入できます。薬物依存の症例は、スウェーデンやロシアなどの欧州諸国や、ニューヨーク州、ケンタッキー州、ノースカロライナ州、およびジョージア州で報告されています。
アプリケーション
  • デザイナーベンゾジアゼピン検出の進歩: フェナゼパムは、デザイナーベンゾジアゼピンの検出を進めることを目的とした研究に含まれており、法医学および臨床毒物学に大きく貢献しています(Wu and Fu, 2022)。
  • 神経活性物質のモニタリング: フェナゼパム′の検出傾向は、オーストラリアにおける継続的な監視と公衆衛生への影響を反映して、新しい精神活性物質のモニタリングの文脈で研究されました (Syrjanen et al., 2023)。
  • GABA(A)受容体の薬理学的分析: フェナゼパムとその他のリガンドについて包括的な薬理学的分析が行われ、GABA(A) 受容体の調節による抗不安、抗けいれん、および催眠特性が調査されました(Voronin et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-080-CC:
P-080-1ML:4548173317069
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
L I Larentsova et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 148(2), 340-342 (2009-12-23)
The use of tenoten and tenoten (pediatric formulation) for premedication in adults and children before dental treatment reduces patient anxiety; the effect is comparable with that of classical anxiolytics and is not accompanied by side effects. These preparations can be
G G Neznamov et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 74(5), 6-12 (2011-08-04)
Differences between phenazepam formulations were found in the clinical study of drug effects on the psychophysiological state in patients with anxiety disorder. Phenazepam did not cause negative changes of psychophysiological parameters. In patients with anxiety disorders, the most significant positive
G G Neznamov et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(3 Pt 1), 50-56 (2012-06-09)
The spectral-coherence analysis of phenazepam single-dose action in patients with anxiety disorder was performed. Significant changes in coherence parameters indicating the generalized character of reorganizations of interzonal connections with the involvement of delta, alpha, theta and beta-1 to beta-3 rhythms
Patrick B Kyle et al.
Journal of analytical toxicology, 36(3), 207-209 (2012-03-16)
Phenazepam is a long acting benzodiazepine that is not controlled in Canada, the United States or many European countries. The abuse of phenazepam has gained recent attention due to the number of hospitalizations and fatalities resulting from overdose. The compound
L N Pavlov et al.
Radiatsionnaia biologiia, radioecologiia, 52(4), 388-393 (2012-10-05)
Effects of EMR on the behavior of Wistar rats (196 males, 180-240 g of mass) under the conflict of opposed motivations: strong positive, drinking, motivation, and strong negative, pain, motivation were studied. The animals were exposed to low intensity EMR